Läs mer
p-Hydroxypenicillin V (~90%), TRC
Produktkod. 30395437
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30395437 50 mg
1 options
Produktkod. 30395437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94963550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin
CAS 20880-67-5
Molekylformel C16 H18 N2 O6 S
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(p-hydroxyphenoxy)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo- (6CI,8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-Hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (4-Hydroxyphenoxy)methylpenicillin, (p-Hydroxyphenoxy)methylpenicillin, 4-Hydroxypenicillin V, p-Hydroxypenicillin V, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)25-16)17-10(20)7-24-9-5-3-8(19)4-6-9/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1
LEDER CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hydroxyfenoxi)acetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 366.39
Formel vikt 366.0886