missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

P-hydroxifenylättiksyra Kristallin MP Biomedicals

Produktkod. 11483891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11483891

Brand: MP Biomedicals 0215130305

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 156-38-7
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
InChI-nyckel XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC-namn 2-(4-hydroxifenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material P-Hydroxyphenylacetic Acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 152.1
Fysisk form Kristallin
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.