Läs mer
P-hydroxifenylättiksyra Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11493891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493891 25 g 25g
11483891 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493891 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215130325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.00 SEK
    841.27 SEK / 25g
    Save 42.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 156-38-7
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
InChI-nyckel XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC-namn 2-(4-hydroxifenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material P-Hydroxyphenylacetic Acid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 152.1
Fysisk form Kristallin