Läs mer
p-Hydroxyphenylacetylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Hydroxyphenylacetylglycine |
| CAS | 28116-23-6 |
| Molekylformel | C10 H11 N O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-[2-(4-Hydroxyphenyl)acetyl]glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO4/c12-8-3-1-7(2-4-8)5-9(13)11-6-10(14)15/h1-4,12H,5-6H2,(H,11,13)(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)CNC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[[2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.2 |
| Formel vikt | 209.0688 |