Läs mer
p-hydroxipropiofenon, TRC
Produktkod. 30407172
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30407172 500 g
1 options
Produktkod. 30407172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952515500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Hydroxypropiophenone
CAS 70-70-2
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 500 g
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylphenol, 4-Propionylphenol, 4'-Hydroxypropiophenone, B 360, Bio-fren, Ethyl 4-hydroxyphenyl ketone, Ethyl p-hydroxyphenyl ketone, Frenantol, Frenohypon, Frenon, Frenormon, H 365, Hypophenon, Hypostat, Ibiopopp, Mepal, NSC 2834, NSC 33949, POP, Paroxon, Paroxypropion, Paroxypropione, Possipion, Possipione, Profenone, Proxiphenon, p-Hydroxyphenyl-1-propanone, p-Hydroxypropiophenone, p-Propionylphenol, p-Propiophenol
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 1-(4-hydroxyfenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681