Läs mer
p-Iodonitrobenzene, MP Biomedicals
Produktkod. 11488274 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488274 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11488274 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521057410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Iodonitrobenzene
CAS 636-98-6
Molekylformel C6H4INO2
Kvantitet 10 g
Synonym benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
InChI-nyckel SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
IUPAC-namn 1-jod-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 249.007
PubChem CID 12495
Formel vikt 249.01