Läs mer
p-jodonitrotetazoliumviolett, 100,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11348909 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348909 1 g 1g
11358909 5 g 5g
11368909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348909 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210206601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    1039.91 SEK / 1g
    Save 55.09 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 146-68-9
Molekylformel C19H13ClIN5O2
Molekylvikt (g/mol) 505.70
MDL-nummer MFCD00011961,MFCD00149999
InChI-nyckel JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC-namn 3-(4-jodfenyl)-2-(4-nitrofenyl)-5-fenyl-3H-1,2λ5,3,4-tetrazol-2-yliumklorid
LEDER [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Iodonitrotetazolium violet
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 505.7
Procent renhet 1.007
Fysisk form Fint pulver