Beskrivning
- p-Jodonitrotetazolium Violet används som en elektronacceptor för kolorimetrisk analys av olika dehydrogenaser
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-IODONITROTETRAZOLIUM VIOLET |
| Smältpunkt | 245 °C till 251 °C (litteratur) |
| Färg | Gult |
| Linjär formel | C19H13ClIN5O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i 5 % metanol/vatten (1:1) (klar gul); lätt löslig i vatten, alkohol, DMSO. |
| Formel vikt | 505.7 |
| Fysisk form | Pulver |