Läs mer
p-jodonitrotetrazolium violett, MP Biomedicals
Produktkod. 11338909 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338909 500 mg 500mg
11328909 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338909 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102066.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 500mg
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • p-Jodonitrotetazolium Violet används som en elektronacceptor för kolorimetrisk analys av olika dehydrogenaser
Identifiants chimiques
CAS 146-68-9
Molekylformel C19H13ClIN5O2
Molekylvikt (g/mol) 505.70
MDL-nummer MFCD00011961,MFCD00149999
InChI-nyckel JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC-namn 3-(4-jodfenyl)-2-(4-nitrofenyl)-5-fenyl-3H-1,2λ5,3,4-tetrazol-2-yliumklorid
LEDER [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material p-IODONITROTETRAZOLIUM VIOLET
Smältpunkt 245 °C till 251 °C (litteratur)
Färg Gult
Linjär formel C19H13ClIN5O2
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Löslig i 5 % metanol/vatten (1:1) (klar gul); lätt löslig i vatten, alkohol, DMSO.
Formel vikt 505.7
Fysisk form Pulver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.