Läs mer
p-Mentha-8-tiol-3-one, cis + trans, 97 %
Produktkod. 11465956
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465956 25 g 25g
11455956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22287.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 38462-22-5 | C10H18OS | 186,313 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38462-22-5
Molekylformel C10H18OS
Molekylvikt (g/mol) 186.313
MDL-nummer MFCD00012393
InChI-nyckel RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-mentha-8-thiol-3-one, 8-mercaptomenthone, 8-mercapto-p-menthan-3-one, thiomenthone, 8-mercapto-p-menthane-3-one, cyclohexanone, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methyl, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexanone, buchu mercaptan, 5-methyl-2-2-sulfanylpropan-2-yl cyclohexan-1-one, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexan-1-one
PubChem CID 61982
IUPAC-namn 5-metyl-2-(2-sulfanylpropan-2-yl)cyklohexan-1-on
LEDER CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Mentha-8-thiol-3-one
Namnnotering Cis + trans
Densitet 1
Kokpunkt 270 °C till 272 °C
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 186.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.