Läs mer
p-Metaxitoluen, TRC
Produktkod. 30007605
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30007605 10 mL
1 options
Produktkod. 30007605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27173010ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Methoxytoluene
CAS 104-93-8
Molekylformel C8H10O
Kvantitet 10 mL
Synonym 1-Methoxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-methoxybenzene, 4-Cresol Methyl Ether, 4-Methoxytoluene, 4-Methyl-1-methoxybenzene, 4-Methylanisole, Methyl p-Methylphenyl Ether, Methyl p-Tolyl Ether, NSC 6254, O-Methyl-p-cresol, p-Cresol Methyl Ether, p-Cresyl Methyl Ether, p-Methylanisole, p-Tolyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 1-metoxi-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732