Läs mer
P-Methylphosphonic Acid-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P-Methylphosphonic Acid-13C |
| CAS | 106976-96-9 |
| Molekylformel | 13CH5O3P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Dihydrogen Methylphosphonate-13C, MPA-13C, Methanephosphonic Acid-13C, Methylphosphonic Acid-13C |
| InChI formel | InChI=1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)/i1+1 |
| LEDER | O=P(O)(O)[13CH3] |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.02 |