Läs mer
p-metylstyren, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10458152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10458152 500 mL Glasflaska 500ml
10357200 10 mL Glasflaska 10ml
10353812 100 mL Glasflaska 100ml
11914461 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10458152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127705000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-97-9
Molekylformel C9H10
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00008621
InChI-nyckel JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC-namn 1-etenyl-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Methylstyrene
Smältpunkt -34.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8960g/mL, 0.896
Kokpunkt 170.0°C to 175.0°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH=CH2
Brytningsindex 1.5410 to 1.5430
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05,485
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formel vikt 118.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Methylstyrene, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.