missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-N,N,N-Trimethylammonioanilyl N′-Hydroxysuccinimidyl Carbamate Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-N,N,N-Trimethylammonioanilyl N'-Hydroxysuccinimidyl Carbamate Iodide |
| CAS | 578021-02-0 |
| Molekylformel | C14 H18 N3 O4 . I |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4.HI/c1-17(2,3)11-6-4-10(5-7-11)15-14(20)21-16-12(18)8-9-13(16)19;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H |
| LEDER | [I-].O=C(ON1C(=O)CCC1=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | [4-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonylamino]phenyl]-trimethyl-ammonium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.21489 |
| Formel vikt | 419.0342 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?