Läs mer
P-Naphtholbenzein, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Produktkod. 10598810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10598810 25 g Glass Jar 25g
1 options
Produktkod. 10598810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0500/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
P-Naphtholbenzein, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical, Quantity: 25g, Packaging: Glass Jar, Brown, Melting Point: 230 deg.C, Molecular Weight: 374.439, CAS: 145-50-6, Formula Weight: 374.44g/mol, InChI Key: VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 145-50-6
Smältpunkt 230°C
Färg Brown
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C27H18O2
MDL-nummer 78492
Kvantitet 25 g
Synonym p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
InChI-nyckel VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
IUPAC-namn (4Z)-4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethylidene]naphthalen-1-one
Molekylvikt (g/mol) 374.439
PubChem CID 5941340
Formel vikt 374.44g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Naphtholbenzein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.