Läs mer
p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456451 50 mg 50mg
11466451 250 mg 250mg
11476451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219399950
Kemiska identifierare
CAS 298-83-9
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
Molekylvikt (g/mol) 817.644
MDL-nummer MFCD00012159
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium;diklorid
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.981
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 817.6
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-nitro blue tetrazolium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'ylene)ditetrazolium dichlorid