Läs mer
p-Nitro blå tetrazoliumklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443090 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
0.25 g
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
50mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443090 5 g 5g
11403090 50 mg 50mg
11413090 0.25 g 250mg
11423090 0.5 g 500mg
11433090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11443090 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210041694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11630.00 SEK
    11076.73 SEK / 5g
    Save 553.27 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 298-83-9
Molekylformel C40H30Cl2N10O6
Molekylvikt (g/mol) 817.644
MDL-nummer MFCD00012159
InChI-nyckel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)-bis-(2-p-nitrophenyl)-5-(phenyl)-2H-tetrazolium chloride, NBT
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium;diklorid
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitro blue tetrazolium chloride
Analysprocentintervall 0.981
Formel vikt 817.6
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver