Läs mer
p-Nitro-m-cresol, TRC
Produktkod. 30481800
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30481800 5 g
1 options
Produktkod. 30481800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4937555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-4-nitrophenol
CAS 2581-34-2
Molekylformel C7 H7 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym Phenol','3-methyl-4-nitro-, m-Cresol','4-nitro- (7CI,8CI), 3-Methyl-4-nitrophenol, 2-Nitro-5-hydroxytoluene, 4-Nitro-3-methylphenol, 4-Nitro-5-methylphenol, 4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene, 5-Methyl-4-nitrophenol, NSC 69190, p-Nitro-m-cresol, p-Nitro-m-methylphenol
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
LEDER Cc1cc(O)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-metyl-4-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Formel vikt 153.0426