Läs mer
p-Nitro-m-cresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-4-nitrophenol |
| CAS | 2581-34-2 |
| Molekylformel | C7 H7 N O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Phenol','3-methyl-4-nitro-, m-Cresol','4-nitro- (7CI,8CI), 3-Methyl-4-nitrophenol, 2-Nitro-5-hydroxytoluene, 4-Nitro-3-methylphenol, 4-Nitro-5-methylphenol, 4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene, 5-Methyl-4-nitrophenol, NSC 69190, p-Nitro-m-cresol, p-Nitro-m-methylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-metyl-4-nitrofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0426 |