Läs mer
p-Nitrobenzyl 6-(1’-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrobenzyl 6-(1'-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O7/c1-8(19)13-11-6-12(20)14(17(11)15(13)21)16(22)25-7-9-2-4-10(5-3-9)18(23)24/h2-5,8,11,13-14,19H,6-7H2,1H3/t8-,11-,13-,14?/m1/s1 |
| Formel vikt | 348.0958 |