Läs mer
(p-Nitrobenzylidene)malonic Acid Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (P-Nitrobenzylidene)Malonic Acid Diethyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO6/c1-3-20-13(16)12(14(17)21-4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)15(18)19/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 293.09 |