Läs mer
p-Nitrofenetylalkohol, 98,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11439171 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439171 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11439171 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215589010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenethyl alcohol
CAS 100-27-6
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.981
Molekylformel C8H9NO3
Kvantitet 10 g
Synonym 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
InChI-nyckel IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 167.164
PubChem CID 7494
Formel vikt 167.2
Fysisk form Kristallint pulver