Läs mer
p-nitrofenol,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413730 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413730 1 g 1g
11423730 5 g 5g
11433730 25 g 25g
11443730 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11413730 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210246101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 1g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007331
InChI-nyckel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-namn 4-nitrofenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenol
Färg Gult
Densitet 1.479g/mL
Kvantitet 1 g
Formel vikt 139.11
Procent renhet >99%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Nitrophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .