Läs mer
p-nitrofenol,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443730 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443730 100 g 100g
11413730 1 g 1g
11423730 5 g 5g
11433730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11443730 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210246180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8810.00 SEK
    8389.34 SEK / 100g
    Save 420.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007331
InChI-nyckel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-namn 4-nitrofenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenol
Färg Gult
Densitet 1.479g/mL
Kvantitet 100 g
Formel vikt 139.11
Procent renhet >99%
Fysisk form Kristallint pulver