Läs mer
p-Nitrophenol (Yellow Crystals or Powder/Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10774534
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774534 1 kg Glass Bottle 1kg
1 options
Produktkod. 10774534 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP6121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nitrophenol is commonly used in peptide synthesis procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Nitrophenol
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Smältpunkt 112°C
Färg Brown
pH 4.4
Kokpunkt 279°C
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H5NO3
MDL-nummer MFCD00007331
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 6708
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
InChI-nyckel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 4-nitrophenol
Molekylvikt (g/mol) 139.11
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Formel vikt 139.11
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Peptide Synthesis
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.