missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Nitrophenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 14131-42-1 |
| Molekylformel | C20 H23 N O12 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-7-5-14(6-8-15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.4 |
| Formel vikt | 469.122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?