Läs mer
p-Nitrophenyl-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-7-5-14(6-8-15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 469.122 |