missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)34-20)15(27)12(7-24)33-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 504.1591 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?