missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 184377-56-8 |
| Molekylformel | C20 H28 N2 O13 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-15(27)18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)33-20)12(7-24)34-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.44 |
| Formel vikt | 504.1591 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?