Läs mer
p-nitrofenyl-2-acetamido-2-deoxi-aD-glukopyranosid, MP Biomedicals
Produktkod. p-3593044 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
Produktkod. 11429191
Brand: MP Biomedicals 0215590110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10139-02-3
Molekylformel C14H18N2O8
Molekylvikt (g/mol) 342.304
InChI-nyckel OMRLTNCLYHKQCK-KSTCHIGDSA-N
Synonym 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl n-acetyl-, a-d-glucosaminide, p-nitrophenyl-n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-
PubChem CID 82398
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])CO)O)O