Läs mer
p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O8.H2O/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22;/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18);1H2/t10-,11-,12+,13-,14-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 360.1169 |