Läs mer
p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30474015
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30474015 1 g
1 options
Produktkod. 30474015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5020001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide
CAS 3459-18-5
Molekylformel C14 H18 N2 O8
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 342.301
Formel vikt 342.106
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.