missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 210418-04-5 |
| Molekylformel | C12 H14 N4 O7 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O7/c13-15-14-9-11(19)10(18)8(5-17)23-12(9)22-7-3-1-6(2-4-7)16(20)21/h1-4,8-12,17-19H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R,6R)-5-azido-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.26 |
| Formel vikt | 326.0862 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?