Läs mer
p-Nitrophenyl 2-(Furfurylsulfinyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl 2-(Furfurylsulfinyl)acetate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO6S/c15-13(9-21(18)8-12-2-1-7-19-12)20-11-5-3-10(4-6-11)14(16)17/h1-7H,8-9H2 |
| Formel vikt | 309.0307 |