Läs mer
p-Nitrophenyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30476069
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30476069 50 mg
1 options
Produktkod. 30476069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN50500550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 467446-91-9
Molekylformel C14H17N2NaO11S
Molekylvikt (g/mol) 444.35
Synonym 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 6-(Hydrogen sulfate), Monosodium Salt
IUPAC-namn sodium ((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl sulfate
LEDER CC(N[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)COS(=O)(O[Na])=O)O)O)[C@@H]1OC2=CC=C(C=C2)N(=O)=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside Sodium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O11S.Na/c1-7(17)15-11-13(19)12(18)10(6-25-28(22,23)24)27-14(11)26-9-4-2-8(3-5-9)16(20)21;/h2-5,10-14,18-19H,6H2,1H3,(H,15,17)(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
Formel vikt 444.05