Läs mer
Melford P-Nitrofenyl-aD-galaktopyranosid
Produktkod. 30018631
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30018631 1 g
1 options
Produktkod. 30018631 Leverantör Melford Leverantörsnummer N820601.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Gratis PNP:< 500 ppm
Specifikationer
Kvantitet 1 g