Läs mer
p-nitrofenyl a-D-glucopyrananosid, TRC
Produktkod. 30470610
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30470610 5 g
1 options
Produktkod. 30470610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5036505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenyl a-D-Glucopyranoside
CAS 3767-28-0
Molekylformel C12 H15 N O8
Kvantitet 5 g
Synonym α-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl, Glucopyranoside','p-nitrophenyl','α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside','p-nitrophenyl (7CI), α-D-Glucoside','p-nitrophenyl (6CI), 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-glucoside, 4'-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenol α-D-glucoside, p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-glucoside
InChI formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 301.25
Formel vikt 301.0798