Läs mer
Melford P-nitrofenyl-aD-glukopyranosid
Produktkod. 30018632
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30018632 1 g
1 options
Produktkod. 30018632 Leverantör Melford Leverantörsnummer N820801.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Spektrofotometersubstrat för glukansukraser.
Spektrofotometersubstrat för glukansukraser.
Gratis PNP:
<250 ppm
Specifikationer
Kvantitet 1 g