Läs mer
p-Nitrophenyl Acetate-13C,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl Acetate-13C,d3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3/i1D3,6+1 |
| Formel vikt | 185.0597 |