Läs mer
p-nitrofenylacetat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11304099 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304099 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11304099 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210088805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 5g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Nitrophenyl acetate
CAS 830-03-5
Färg Vitt till gult
Molekylformel C8H7NO4
MDL-nummer MFCD00007326
Kvantitet 5 g
Synonym p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
InChI-nyckel QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 4-nitrofenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 181.15
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
Formel vikt 181.1
Fysisk form Kristallint pulver