Läs mer
p-Nitrophenyl Alpha-L-Fucopyranoside, TRC
Produktkod. 30468791
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30468791 5 mg
1 options
Produktkod. 30468791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5035255MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
CAS 10231-84-2
Molekylformel C12 H15 N O7
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3/t6-,9+,10+,11-,12-/m0/s1
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2S,3S,4R,5S,6S)-2-methyl-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 285.25
Formel vikt 285.0849