Läs mer
Melford P-nitrofenyl-BD-fukopyranosid
Produktkod. 30018630
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30018630 1 g
1 options
Produktkod. 30018630 Leverantör Melford Leverantörsnummer N820401.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Gratis PNP:< 100 ppm
Specifikationer
Kvantitet 1 g