missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Nitrophenyl b-D-Lactopyranoside Heptaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl beta-D-Lactopyranoside Heptaacetate |
| CAS | 84034-75-3 |
| Molekylformel | C32H39NO20 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl 4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside 2,3,6-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO20/c1-14(34)43-12-23-25(45-16(3)36)27(46-17(4)37)30(49-20(7)40)32(52-23)53-26-24(13-44-15(2)35)51-31(29(48-19(6)39)28(26)47-18(5)38)50-22-10-8-21(9-11-22)33(41)42/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 757.65 |
| Formel vikt | 757.2065 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?