missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Nitrophenyl Beta-D-Cellotetraoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl beta-D-Cellotetraoside |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H45NO23/c32-5-11-15(36)16(37)20(41)28(48-11)52-25-13(7-34)50-30(22(43)18(25)39)54-26-14(8-35)51-29(23(44)19(26)40)53-24-12(6-33)49-27(21(42)17(24)38)47-10-3-1-9(2-4-10)31(45)46/h1-4,11-30,32-44H,5-8H2/t11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+/m1/s1 |
| Formel vikt | 787.2382 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?