Läs mer
p-Nitrophenyl Beta-D-Cellotrioside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl beta-D-Cellotrioside |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H35NO18/c26-5-10-13(29)14(30)17(33)23(39-10)42-21-12(7-28)41-24(19(35)16(21)32)43-20-11(6-27)40-22(18(34)15(20)31)38-9-3-1-8(2-4-9)25(36)37/h1-4,10-24,26-35H,5-7H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 625.1854 |