Läs mer
p-nitrofenyl beta-d-glukopyranosid, TRC
Produktkod. 30004817
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004817 500 mg
30003815 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN503655500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2492-87-7
Molekylformel C12 H15 N O8
Molekylvikt (g/mol) 301.25
Synonym β-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl, Glucopyranoside, p-nitrophenyl, β-D- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl β-D-glucoside, PNPG, p-Nitrophenol β-D-glucoside, p-Nitrophenyl glucopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-glucoside, p-Nitrophenyl β-glucoside
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Formel vikt 301.0798