Läs mer
p-Nitrophenyl Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrophenyl beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1 |