missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Nitrophenyl Beta-D-Mannopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl-beta-D-mannopyranoside |
| CAS | 35599-02-1 |
| Molekylformel | C12 H15 N O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | β-D-Mannopyranoside','4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, 4'-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl β-mannoside |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.25 |
| Formel vikt | 301.0798 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?