Läs mer
p-Nitrophenyl Beta-D-Xylopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1 |
| Formel vikt | 271.0692 |