missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-nitrofenyl-α -D-galaktopyranosid, 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11443740 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443740 1 g 1g
11453740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11443740 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210247101

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 7493-95-0
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.251
InChI-nyckel IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Synonym 4-nitrophenyl a-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, pnpalphagal, p-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl, a-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 1-o-4-nitrophenyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 82000
ChEBI CHEBI:546840
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material p-Nitrophenyl-α-D-galactopyranoside
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.3
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.